ACHTUNG
Die Messzellen reagieren empfindlich auf Beschädigung, Verschmutzung und Staub.
Betriebsbedingungen
Beachten Sie den spezifizierten maximalen Druck-Grenzwert für die Messzelle. Siehe Spezifikationen für die Messzellen unter Messzellen.
Fehlersuche bei den Messzellen
Tritt eine Undichtigkeit in einer Messzelle auf, stoppen Sie den Pumpenfluss, entfernen Sie die Messzelle möglichst schnell aus dem Detektor, entfernen Sie ausgetretene Flüssigkeiten im Messzellenschacht gründlich und tauschen Sie die Messzelle aus.
Betriebsunterbrechung
Wenn der Pumpenfluss unterbrochen wird, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen.
  • Halten Sie die Datenaufnahme an, falls diese noch läuft.
  • Lassen Sie keine Substanzen, insbesondere aggressive Lösungsmittel, für längere Zeit ohne Fluss in der Messzelle stehen.
TIPP
Um bei Betriebsunterbrechungen Schäden an der Detektoroptik durch Staubpartikel zu vermeiden, achten Sie darauf, dass am Detektor immer eine Messzelle oder die mitgelieferte Messzellen-Abdeckung installiert ist.
Aufbewahrung
  • Um Algenbildung zu vermeiden sollte die Messzelle nicht mit reinem Wasser gefüllt sein. Geben Sie zum Beispiel 10%iges Isopropanol in HPLC-Qualität zu.
  • Verschließen Sie den Einlass und Auslass der Messzelle mit den Verschlussstopfen, die bei Auslieferung an der Messzelle installiert waren. Wenn Sie andere Stopfen verwenden und diese zudrehen, kann dies die Messzelle zerstören.