In diesem Abschnitt finden Sie weitere Schritte, die zur Vorbereitung des Gerätes für den Betrieb und die Probenanalyse erforderlich sind.
Vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes
Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor; beachten Sie dabei Folgendes:
ACHTUNG
Spülen Sie den System-Flussweg gründlich, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen:
  • Wenn Sie Geräte oder Komponenten im System installieren, spülen Sie diese immer in den Abfall, bevor Sie diese in den Flussweg des Systems aufnehmen. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen der Vanquish-Module in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  • Wenn Sie das Gerät mit einer Messzelle betreiben, die zuvor gelagert wurde, könnte die Messzelle mit Lösungsmittel gefüllt sein. Verwenden Sie entsprechend Lösungsmittel, die mit diesem Lösungsmittel mischbar sind, oder verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler.
    Vor dem Beginn einer Probenanalyse
    Bevor Sie mit einer Probenanalyse beginnen:
    • Überprüfen Sie den Füllstand in den Lösungsmittelbehältern. Vergewissern Sie sich, dass die Lösungsmittelmenge für die Analyse ausreicht.
    • Vergewissern Sie sich, dass die Gerätetüren aller Module im Vanquish-System geschlossen sind.
    • Stellen Sie sicher, dass das Chromatographie-System ausreichend äquilibriert ist (siehe weiter unten).
    System-Äquilibrierung
    Die System-Äquilibrierung sollte Folgendes umfassen:
    • Spülen aller Kanäle der Pumpe (auch der Kanäle, die für die Anwendung nicht verwendet werden)
    • Spülen des gesamten Chromatographie-Systems mit dem Anfangseluenten, um Lösungsmittel der vorherigen Analyse auszuspülen
    • Heizen (oder Kühlen) aller temperaturgesteuerten Geräte im System auf die Anfangstemperatur. Temperaturgesteuerte Geräte können zum Beispiel sein
      • Säulenthermostat und Nachsäulenwärmetauscher
      • Thermostatisierter Probenraum im Autosampler
      • Messzelle in einem Fluoreszenz-Detektor
      • Verdampfungsrohr in einem Charged-Aerosol-Detektor
    • Einschalten der Lampe (oder Lampen) im UV-/VIS-Detektor
    • Beobachten des Pumpendrucks und der Druckpulsation sowie überprüfen, dass der Druck stabil ist und die Pulsation in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegt
    • Beobachten des Detektorsignals und überprüfen, ob das Detektorsignal stabil ist, so dass Drift und Signalrauschen in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung liegen
    • Durchführen eines Autozero der Detektor-Basislinie
    TIPP
    Die Software Chromeleon unterstützt Prozeduren, um ein Chromatographie-System automatisch in der Software zu starten (Smart Startup). Der Startvorgang beinhaltet Prozeduren für die System-Äquilibrierung. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.