Beachten Sie beim Betrieb des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
VORSICHT
Heiße Oberflächen
Oberflächen im Inneren des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Das Berühren von heißen Komponenten kann zu Verbrennungen führen.
Warten Sie, bis die heißen Oberflächen abgekühlt sind, bevor Sie diese berühren.
ACHTUNG
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
Wenn der Pumpenfluss unterbrochen wird, ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen. Beachten Sie die Hinweise zum Gebrauch von Messzellen in Hinweise zum Gebrauch von Messzellen.