Alle Module, Kapillaren und Waste-Leitungen nach der Messzelle tragen zum Druck in der Messzelle bei. Wenn Sie zusätzliche Module im Flussweg nach der Messzelle anschließen möchten, zum Beispiel Detektoren, Fraktionssammler oder Massenspektrometer, achten Sie darauf, dass der Druck in der Messzelle deren Druckspezifikation nicht übersteigt.
Wann
  • Wenn Sie weitere Geräte und Kapillare im Flussweg nach der Messzelle anschließen möchten:
    • Bevor Sie die genannten zusätzlichen Geräte anschließen
    • Nachdem Sie die genannten weiteren Module angeschlossen haben
  • Bevor Sie eine neue Methode verwenden
  • Nachdem Sie Kapillaren im Flussweg nach der Messzelle ausgetauscht haben
  • Abhängig von der Anwendung kann diese Prozedur bei der Fehlersuche helfen, zum Beispiel wenn Sie hohe Salzkonzentrationen verwenden.
Erforderliche Teile
  • Verbindungsstück (zum Beispiel das Viper-Verbindungsstück aus dem System-Zubehör)
  • Waste-Leitung und Kapillaren aus dem Detektor-Zubehör
  • Eine der folgenden Lösungsmittelgemische mit hoher Viskosität:
Verwendung eines Gradienten
Lösungsmittelzusammensetzung
Wenn Sie Gradienten verwenden
Lösungsmittel für Ihre Anwendung. Verwenden Sie das Mischverhältnis mit der höchsten Viskosität.
Wenn Sie keine Gradienten verwenden
  • 60% Wasser und 40% Methanol
–oder–
  • 70% Wasser und 30% Acetonitril
Allgemeiner Ablauf der Prozedur
  1. Messen Sie den Rückdruck der Waste-Leitung (siehe Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung).
    Flusspfad: Pumpe - Waste-Leitung
  2. Messen Sie den Rückdruck des Vanquish-Systems inklusive der Säule, der Detektor-Einlasskapillare und der Waste-Leitung (Messzelle ist nicht installiert) (siehe Messen des Rückdrucks des Vanquish-Systems (ohne Messzelle)).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Waste-Leitung
  3. Bestimmen Sie den Rückdruck der Transferkapillare und des zusätzlichen Moduls (siehe Bestimmen Sie den Rückdruck der Transferkapillare und des zusätzlichen Moduls (ohne Messzelle)).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - zusätzliches Modul (- Waste-Leitung)
  4. Bestimmen Sie den Rückdruck der Messzelle (siehe Bestimmen des Rückdrucks der Messzelle).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Messzelle - Waste-Leitung
  5. Berechnen Sie den Druck am Einlass der Messzelle (siehe Berechnen des Drucks am Einlass der Messzelle).
    Flusspfad: Pumpe - Autosampler - Säule - Messzelle - zusätzliches Modul (- Waste-Leitung)
WARNUNG
Austreten gefährlicher Substanzen aus Flussverbindungen
Fluss- und Kapillarverbindungen können mit Substanzen gefüllt sein, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können. Lösungsmittel können herausspritzen, wenn Kapillaren bersten, aus ihren Fittingen rutschen, oder nicht korrekt festgezogen sind, oder wenn Kapillarverbindungen aus anderen Gründen offen sind.
  • Tragen Sie eine geeignete Schutzausrüstung und folgen Sie der Guten Laborpraxis.
  • Spülen Sie schädliche Substanzen vor Beginn der Wartungs- oder Servicearbeiten mit einem geeigneten Lösungsmittel aus.