Abhängig von den Modulen in Ihrem Vanquish-System können Sie die Einlasskapillare direkt vom Säulenthermostat oder von einem vorhergehenden Detektor in den Flussweg anschließen.
Vorbereitungen
Siehe Flussverbindungen an der Messzelle.
Gehen Sie wie folgt vor
Verbinden Sie die Einlasskapillare mit dem Einlass der Messzelle des Fluoreszenz-Detektors, wie es entsprechend des Systemaufbaus vorgegeben ist:
  • Schließen Sie die Einlasskapillare direkt vom Säulenthermostaten an (siehe unten)
    –oder–
  • Schließen Sie die Einlasskapillare vom Ausgang des UV-/VIS-Detektors an.
Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten
Verbinden Sie die Einlasskapillare zwischen dem Säulenthermostaten und dem Messzelleneinlass des Fluoreszenz-Detektors. Die Abbildung zeigt beispielhaft, wie die Verbindung vom Säulenthermostaten hergestellt werden kann.
Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten (Beispiel)
Abbildung: Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten (Beispiel)
  1. Führen Sie die Einlasskapillare vom Säulenthermostaten durch das Führungsloch im Detektorgehäuse. Verwenden Sie das Führungsloch nahe dem Säulenthermostat.
  2. TIPP
    Achten Sie stets darauf, die Kapillarverbindung zwischen Säulenthermostat und Messzelle möglichst kurz zu halten, um die Peak-Dispersion (d.h. Bandenverbreiterungseffekte durch Extra-Dispersionsvolumen) zu minimieren.
  3. Wenn sich der Säulenthermostat rechts vom Detektor befindet
    Führen Sie die Kapillare durch die untere Aussparung in der Zwischenwand. Stellen Sie sicher, dass Sie den geeigneten Zwischenwand-Einsatz für die Kapillare verwenden.
  4. TIPP
    Kapillaren mit einem kleinen Außendurchmesser sind mit dem Einsatz mit Schlitz korrekt gesichert. Verwenden Sie den Dreheinsatz für Kapillaren, die nicht in den Einsatz mit Schlitz passen, wie isolierte Einlasskapillaren.
  5. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Eingang der Messzelle an. Stellen Sie sicher, dass die Einlasskapillare angemessen in den Kapillarclip an der Vorderseite des Detektors gedrückt ist.
Verbinden der Einlasskapillare vom UV/VIS-Detektor
Schließen Sie die Kapillare zwischen dem Messzellenauslass des UV-/VIS-Detektors und dem Messzelleneinlass des Fluoreszenz-Detektors an. Die Abbildung zeigt beispielhaft, wie die Verbindung vom Diodenarray-Detektor hergestellt werden kann. Der Fluoreszenz-Detektor muss als letzter Detektor im Flussweg angeschlossen sein.
ACHTUNG
Beachten Sie die Rückdruckgrenze der Messzelle im Vanquish UV-/VIS-Detektor, welcher im Flussweg vor dem Fluoreszenz-Detektor verbunden ist. Schließen Sie die Kapillare vom UV-/VIS-Detektor direkt an den Einlass der Messzelle des Fluoreszenz-Detektors an. Schließen Sie keine zusätzlichen Komponenten im Flussweg zwischen den beiden Detektoren an. Informieren Sie sich in der Betriebsanleitung für den UV-/VIS-Detektor.
Anschließen der Einlasskapillare vom Diodenarray-Detektor (Beispiel)
Abbildung: Anschließen der Einlasskapillare vom Diodenarray-Detektor (Beispiel)
  1. Verbinden Sie die Einlasskapillare zwischen dem Säulenthermostaten und dem Messzelleneinlass des ersten Detektors. Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung für den ersten Detektor im Vanquish-System-Flussweg.
  2. Führen Sie die Verbindungskapillare vom Auslass der Messzelle des ersten Detektors nach oben zum Fluoreszenz-Detektor.
  3. Ziehen Sie den Kapillarclip an der Leckage-Wanne des Fluoreszenz-Detektors vorsichtig nach rechts, um den Clip zu öffnen.
  4. Positionieren Sie die Kapillare hinter dem Kapillarclip.
  5. Lassen Sie den Clip vorsichtig los und achten Sie darauf, die Kapillare nicht einzuklemmen. Die Kapillare muss sicher hinter dem Clip positioniert sein.
  6. Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
    Abbildung: Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
    Nr.
    Beschreibung
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Kapillare von der Messzelle
    2
    Kapillarclip
  7. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Messzellen-Einlass des Fluoreszenz-Detektors an. Stellen Sie sicher, dass die Einlasskapillare angemessen in den Kapillarclip an der Vorderseite des Detektors gedrückt ist.