Verbinden Sie die Einlasskapillare und die Waste-Verbindung mit der Messzelle, wenn die Messzelle im Gerät eingebaut ist.
ACHTUNG
Rückdrücke, die über dem spezifizierten, maximalen Grenzwert der Messzelle liegen, können die Messzelle zerstören. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Verwenden Sie ausschließlich die Waste-Leitung für Ihren Detektor.
  • Stellen Sie die Waste-Verbindung zur Messzelle nur wie in der Anleitung beschrieben her.
  • Leiten Sie keine Abfall-Flüssigkeiten von der Messzelle in den offenen Ablauf der Systemdrainage im Vanquish-System.
  • Setzen Sie die Messzelle niemals einem übermäßigen Rückdruck aus.
  • Vermeiden Sie ein Verstopfen der Messzelle oder der Waste-Verbindung.
  • Wenn Sie eine Komponente im Flussweg nach der Messzelle anschließen, beachten Sie den für die Messzelle spezifizierten Rückdruck.
Beachten Sie zusätzlich dazu die Hinweise zum ordnungsgemäßen Anschluss der Messzelle in Allgemeine Informationen und Hinweise.
Erforderliche Teile
  • Einlasskapillare, abhängig von Ihrem Systemaufbau:
    • Der Detektor ist der einzige Detektor im Vanquish-System
      Verwenden Sie die Einlasskapillare vom System-Zubehörkit.
    • Der Detektor ist der zweite Detektor im Vanquish-System
      Verwenden Sie die mit dem Detektor mitgelieferte Kapillare mit größerem Innendurchmesser.
Erforderliche Werkzeuge
Für die Detektor-Waste-Leitung: Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Führen Sie die Kapillaren von den Modulen im System-Flussweg vor dem Gerät in den Abfall und spülen Sie das System ohne das Gerät, bevor Sie die Flussverbindungen zur Messzelle herstellen. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Entfernen Sie die Verschlussstopfen vom Einlass und Auslass der Messzelle.
  3. TIPP
    Bewahren Sie die Verschlussstopfen der Messzelle auf, beispielsweise in der Messzellen-Verpackung, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport der Messzelle zur Hand zu haben.
  4. Installieren Sie die Einsätze für die Zwischenwand (wenn sie noch nicht installiert wurden). Siehe Installieren der Einsätze für die Zwischenwand.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie die Einlasskapillare an die Messzelle an.
  2. Schließen Sie die Detektor-Waste-Leitung an den Detektor an.