Der Detektoraufbau ermöglicht es, leicht zur Messzelle im Innenraum des Detektors zu gelangen.
Messzelle (Beispiel)
Abbildung: Messzelle (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Befestigungsschrauben der Messzelle - Zur Befestigung von der Messzelle an den Detektor.
2
Messzellen-Typenaufkleber
3
Auslass - Für den Anschluss der Waste-Verbindung.
4
Einlass - Für den Anschluss der Einlass-Kapillare.
5
5a, 5b, 5c
Optischer Block - Berühren Sie nie den optischen Block.
Optische Ports
Messzellen-Typenaufkleber
An der Messzelle befinden sich ein oder mehrere Messzellen-Typenaufkleber, die Informationen über die Messzelle enthalten, wie zum Beispiel Messzellen-Typ, Artikelnummer und Seriennummer.
Messzellen-Identifikationschip
Ein Identifikationschip (ID-Chip) an der Messzelle speichert Informationen, wie Messzellen-Typ und Seriennummer der Messzelle. Der ID-Chip speichert außerdem auch Daten während dem Betrieb, wie zum Beispiel die Zeit, die die Messzelle dem Lampenlicht ausgesetzt ist.
Wenn die Messzelle installiert ist und die Detektortüren geschlossen sind, liest das Gerät die Daten vom Chip und übermittelt die Messzellendaten an die Chromeleon-Software.
Temperaturreglung
Die Messzellen verfügen über eine Temperaturregelung. Messzelle und Wärmetauscher können auf eine benutzerdefinierte Temperatur erwärmt werden.
Der Wärme­tauscher passt die Temperatur der mobilen Phase an die Temperatur der Mess­zelle an, ehe die mobile Phase in den optischen Flussweg innerhalb der Messzelle eintritt. Das hier angegebene Volumen von Wärme­tauscher und Einlasskapillare beeinflusst die Retentionszeiten sowie Peak­breiten.
Messzellentypen
Alle Mess­zellen sind für schnelle Trennungen ohne Verlust der chromatographischen Auflösung optimiert. Beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit Messzellen unter Hinweise zum Gebrauch von Messzellen.
Fragen zu den Messzellen oder zur Verfügbarkeit anderer Messzellen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.
Bestellinformationen zu den Messzellen finden Sie unter Optionales Zubehör.
Informationen zu den Messzellen-Spezifikationen wie auch zu den Materialien im Flussweg und den Temperaturbereich finden Sie unter Messzellen.