Messzellen und Messzellenzubehör
Artikel | Best.-Nr. |
|---|---|
Standard-Messzelle, biokompatibel | 6079.4230 |
Mikro-Messzelle, biokompatibel | 6079.4330 |
Spül- und Injektionskit mit Spritze für Messzellen, einschließlich Spritze | 6078.4200 |
Viper-Kapillare, I.D. x Länge 0,18 x 450 mm, Edelstahl Zur Verbindung der Säule mit dem Messzelleneinlass, wenn eine UltiMate 3000 Messzelle verwendet wird. | 6040.2365 |
Überdruck-Entlüftungsventil Geeignet zum Schutz der Mikro-Messzelle im Fluoreszenz-Detektor gegen Überdruck. Das Ventil öffnet bei einem Druck von 4 MPa (40 bar). | 6079.9240 |
TIPP
Messzellen von UltiMate 3000-Fluoreszenz-Detektoren haben den Einlass und Auslass auf der linken Seite. Um den Messzellenauslass an der linken Seite der Messzelle in einem Vanquish-Fluoreszenz-Detektor anzuschließen, empfehlen wir die Verwendung der 450 mm langen Kapillare, die in der Tabelle weiter oben genannt ist.
Sonstiges
Artikel | Best.-Nr. |
|---|---|
DAC-Einschub Stellt zwei Analogausgänge zur Verfügung. Wenden Sie sich für den Einbau an den technischen Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. | 6083.0900 |
Dual-PMT-Option Enthält einen zweiten PMT für den nahen Infrarotbereich zum Nachrüsten. Wenden Sie sich für den Einbau an den technischen Kundendienst von Thermo Fisher Scientific. | 6078.5360 |