Die Leistung der Messzellen ist wie folgt spezifiziert:
Art | Standard-Messzelle | Mikro-Messzelle |
---|---|---|
Messzellenvolumen | 8 µL | 2 µL |
Volumen Wärmetauscher und/oder Einlasskapillare | 6,3 µL | 3,3 µL |
Druckgrenze | 2 MPa | 4 MPa |
Verwendungsempfehlungen | Größere Empfindlichkeit und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis, speziell für Säulen mit > 2,1 mm ID | Beste Auflösung in der UHPLC, speziell für Säulen mit ≤ 2,1 mm ID |
Temperaturregelung | 15 °C über Raumtemperatur bis 50 °C absolut | |
Biokompatibilität | ja | |
Materialien im Flussweg | Quarzglas, MP35N, Peek, Titan, Fluorpolymere ACHTUNG Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen. | |
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | Siehe Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven. Maximal erlaubte Lösungsmitteltemperatur: 80 °C. | |
Good Laboratory Practice (GLP) | Identifikationschip |