Die Leistungsdaten des Gerätes sind wie folgt spezifiziert:
Art
Spezifikation
Optisches Design
Zwei Monochromatoren mit holographischen, konkaven Gittern und elliptischen Spiegeln für eine hoch effiziente Lichtübertragung
Lichtquelle
Xenon-Blitzlampe (15W);
Es kann zwischen drei verschiedenen Blitzfrequenzen (HighPower, Standard, LongLife) gewählt werden.
Referenzsystem
Referenzsensor hinter der Messzelle zum Ausgleich von Fluktuationen der Lampenintensität
Wellenlängenbereich
VC-D50:
Anregung: 200 nm - 630 nm
Emission: 265 nm - 650 nm
Anzahl der Photomultiplier: 1
VC-D51:
Anregung: 200 nm - 880 nm
Emission: 265 nm - 900 nm
Anzahl der Photomultiplier: 2
VF-D50:
Anregung: 200 nm - 630 nm
Emission: 220 nm - 650 nm
Anzahl der Photomultiplier: 1
VF-D51:
Anregung: 200 nm - 880 nm
Emission: 220 nm - 900 nm
Anzahl der Photomultiplier: 2
Spektrale Bandbreite
Anregung: 20 nm
Emission: 20 nm
Spektrenscanmodi
Single Spectrum Scan Modi: Excitation, Emission, Synchronous
Unter der Software Chromeleon 7:
FL Field Acquisition Scan Modi: Excitation, Emission, Synchro
Emissionsfilter
VC-D50, VC-D51: fester Filter mit 280 nm
VF-D50, VF-D51: Fünf programmierbare Positionen (Offen, 280 nm, 370 nm, 435 nm, 530 nm)
Schaltzeit Anregungs-/Emissionswellenlänge
< 250 ms
Anzahl der Kanäle
VC-D50, VC-D51: ein Kanal
VF-D50, VF-D51: bis zu 4 Kanäle
Datenaufnahmerate
Einstellbar:
Bis zu 100 Hz (VC-D50, VC-D51)
Bis zu 200 Hz (VF-D50, VF-D51 unter der Software Chromeleon 7 im Single-Channel-Modus (Einkanal-Modus))
Bis zu 4 Hz (VF-D50, VF-D51 im Multi-Channel-Modus (Mehrkanal-Modus))
Empfindlichkeit
PMT 1:
Raman Signal-Rausch-Verhältnis:
>550 ASTM über die gesamte Lebensdauer der Lampe; Testbedingungen: Standard-Messzelle, Wasser in Fluoreszenzqualität, Anregung 350 nm, Emission 397 nm
(>2100 mit Dunkelstrom als Referenz); Testbedingungen: Standard-Messzelle, Wasser in Fluoreszenzqualität, Anregung 350 nm, Emission 450 nm
PMT 2 (nur VF-D51):
Raman Signal-Rausch-Verhältnis:
>225 ASTM; Testbedingungen: Standard-Messzelle, Wasser in Fluoreszenzqualität, Anregung 350 nm, Emission 397 nm
(>1050 mit Dunkelstrom als Referenz); Testbedingungen: Standard-Messzelle, Wasser in Fluoreszenzqualität, Anregung 350 nm, Emission 450 nm
Wellenlängengenauigkeit
± 2 nm (über die Detektor-Lebensdauer; einzeln für Anregungs- und Emissions-Monochromatoren)
Wellenlängenwiederholbarkeit
± 0,2 nm
Wellenlängenkalibrierung
Interne Kalibrierung, Anregungs-Monochromator mit Emissionslinien der Xenon-Blitzlampe, Emissions-Monochromator mit Raman-Verschiebung von Wasser und Emissionslinien der Xenon-Blitzlampe.
Wellenlängenvalidierung
Interne Validierung, Anregungs-Monochromator mit Emissionslinien der Xenon-Blitzlampe, Emissions-Monochromator mit Raman-Verschiebung von Wasser und Emissionslinien der Xenon-Blitzlampe.
Da die Wellenlängenbestimmung der Ramanbande sowohl von der Anregungs- als auch von der Emissionswellenlängengenauigkeit abhängig ist, ist die erlaubte Abweichung ± 3 nm.
USB
1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B")
1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A")
E/A-Schnittstelle
2 digitale E/A-Ports (Mini-DIN), jeweils mit einem digitalen Eingang und einem Relaisausgang
System Interlink
2 System Interlink -Ports (RJ45-8)
Analogausgang
2 Analogausgänge über optionale Erweiterungskarte zur Ausgabe von Emissionskanälen
Auflösung: 20 bit
Maximale Datenrate: 50 Hz
Ausgänge über Software einstellbar (Ausgangsspannungsbereich 0 bis 1 V oder 0 bis 10 V, Empfindlichkeit und Offset)
Steuerung
Chromeleon 7
Das Gerät kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation.
Tastatur mit 2 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Gerät
Materialien im Flussweg
Siehe Spezifikationen für die Messzellen.
Sicherheitsmerkmale
Überprüfung der Optik und der Motoren beim Einschalten (Initialisierung)
Kontrolle der Kühlventilatoren und der Elektronik
Leakerkennung und sichere Leakbehandlung
Identifizierung und Dokumentation des Messzellentyps
Good Laboratory Practice (GLP)
Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert.
Funktionen zur Kontrolle der Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Geräts. Dies beinhaltet die Überprüfung des Lampenalters, die Arbeitslast des PMT, des Gitters und der Filterbewegungen, sowie Service- und Qualifikationsintervalle über die Software Chromeleon.