VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Das Gerät ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um das Gerät zu greifen und zu transportieren, sind mindestens zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um das Gerät anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn das Gerät in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt wird.
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie das Gerät für den Transport vor. Siehe Transportieren und Versenden des Gerätes.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie die vier Unverlierbarkeitsschrauben vorne links und vorne rechts am Gerät.
  2. Unverlierbarkeitsschrauben am Moduleinschub
    Abbildung: Unverlierbarkeitsschrauben am Moduleinschub
  3. Drücken Sie alle Schläuche und Kapillaren, die sich im Schlauchkanal der Vanquish-Systemmodule befinden, in den Schlauchkanal hinein. Andernfalls können Sie den Moduleinschub im nächsten Schritt nicht richtig aus dem Gehäuse entfernen.
  4. Greifen Sie den Moduleinschub am Panel unterhalb des Messzellenschachts oder an der Leckage-Wanne und ziehen Sie das Modul circa 10 cm aus dem Gehäuse heraus.
  5. Herausziehen des Moduleinschubs
    Abbildung: Herausziehen des Moduleinschubs
  6. ACHTUNG
    Der Moduleinschub kann herunterfallen, wenn Sie ihn zu weit aus dem Gehäuse herausziehen.
    Ziehen Sie den Moduleinschub nur so weit hinaus, dass Sie ihn an beiden Seiten von unten greifen können.
  7. Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gehäuse. Für die folgenden Schritte sind mindestens zwei Personen erforderlich:
  1. Greifen Sie den Moduleinschub auf beiden Seiten von unten.
  2. Ziehen Sie den Moduleinschub von den Schienen nach vorn heraus.
  3. Stellen Sie den Moduleinschub auf eine saubere und stabile Oberfläche.