Vorbereitungen
Bereiten Sie das Gerät für den Transport vor. Siehe .
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie den Anweisungen zum Auspacken in dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Verwenden Sie ausschließlich die Original-Verpackungsmaterialien und Originalverpackung. Ist die Originalverpackung nicht mehr verfügbar, können Sie geeignete Geräteverpackungen über die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation bestellen.
Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst vor Ort, wenn Sie das Gerät für eine Reparatur an Thermo Fisher Scientific zurückschicken müssen.
VORSICHT
Gefahr durch Kontamination
Das Gerät wurde möglichweise während des Betriebs mit gefährlichen Substanzen kontaminiert, welche die Gesundheit des Servicepersonals gefährden können.
Wiederaufnehmen des Gerätebetriebs nach einem Versand
Um das Gerät nach einem Versand wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Folgen Sie den Anweisungen zum Auspacken in dieser Betriebsanleitung.
Installieren und schließen Sie das Gerät im Systemturm an. Folgen Sie der Anweisung zum Aufbau des Systemturms in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Schließen Sie das Gerät an:
- Verbinden Sie das Gerät und stellen Sie die fluidischen Verbindungen her (siehe Installation).
- Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor (siehe Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb).
Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich das Gerät äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass es für den Betrieb bereit ist.