Bereiten Sie das Gerät wie folgt für den Transport vor:
Führen Sie die Maßnahmen zur langfristigen Außerbetriebnahme des Geräts durch (siehe Langfristige Außerbetriebnahme).
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Kabel und Flussverbindungen zu anderen Geräten.
Bauen Sie die Messzelle aus Detektor aus und bewahren Sie diese in ihrer Verpackung auf. Achten Sie darauf, dass Sie die Abdeckung am Messzellenschacht montieren. Messzellen müssen in ihrer original Messzellen-Verpackung versendet werden.
ACHTUNG
Der Messzellenschacht am Gerät ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.
Entfernen Sie, je nach Erfordernis, das Gerät oder den Moduleinschub aus dem Systemturm:
Montieren Sie die Tragegriffe und entfernen Sie das Gerät aus dem Vanquish-System. Informationen zum Abbau des Systemturms finden Sie im Abschnitt Transportieren oder Versenden des Systems in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
–oder–
Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gerätegehäuse im Systemturm (siehe Entfernen des Moduleinschubs).