Erforderliche Teile
Messzelle
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Setzen Sie die Messzelle gerade in den Messzellenschacht ein.
  2. Einsetzen der Messzelle
    Abbildung: Einsetzen der Messzelle
  3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Messzelle handfest an.
  1. Schließen Sie die Kapillaren an die Messzelle an. Folgen Sie den Anweisungen unter Anschließen der Flussverbindungen. Stellen Sie den Fluss an und überprüfen Sie alle Verbindungen auf deren Dichtigkeit.
  2. Schließen Sie die Gerätetüren, um die Erkennung der Messzelle zu ermöglichen. Alternativ können Sie ebenso die INIT-Taste auf der Tastatur drücken.
  3. Führen Sie eine Wellenlängenkalibrierung durch.