Erforderliche Teile
  • Messzellen-Verpackung
  • Abdeckung für den Messzellenschacht am Gerät
Vorbereitungen
  1. Spülen Sie die Messzelle beispielsweise mit Isopropanol, um sie von Lösungsmitteln frei zu spülen.
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
Gehen Sie wie folgt vor
VORSICHT
Heiße Oberfläche
Die Messzelle kann sich erhitzen. Das Berühren einer heißen Messzelle kann zu Verbrennungen führen.
  • Bevor Sie die Messzelle herausnehmen, berühren Sie die Messzelle kurz vorsichtig, um herauszufinden, ob sie heiß ist.
  • Wenn die Messzelle heiß ist, lassen Sie die Messzelle abkühlen, bevor Sie die Messzelle herausnehmen. Stellen Sie sicher, dass die Temperatursteuerung für die Messzelle ausgeschaltet ist.
  1. Entfernen Sie die Kapillaren vom Einlass und Auslass der Messzelle.
  2. Verschließen Sie den Einlass und Auslass der Messzelle mit den Verschlussstopfen, die bei Auslieferung an der Messzelle installiert waren.
  3. Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Messzelle. Die Schrauben sind unverlierbar mit der Messzelle verbunden und müssen nicht entfernt werden.
  4. Entfernen Sie die Messzelle vom Messzellenschacht.
  5. Montieren Sie die Abdeckung am Messzellenschacht des Detektors. Ziehen Sie die Schrauben fingerfest an (kein Werkzeug benötigt).
  6. Einsetzen der Messzellenabdeckung
    Abbildung: Einsetzen der Messzellenabdeckung
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Befestigungsschrauben der Messzelle
    2
    Messzellen-Abdeckung
  7. ACHTUNG
    Der Messzellenschacht am Gerät ist empfindlich gegen Staub und Schmutzpartikel.
    Wenn keine Messzelle im Gerät eingebaut ist, verschließen Sie den Messzellenschacht mit der dafür vorgesehenen Abdeckung.
  8. Lagern Sie die Messzelle zur Aufbewahrung und zum Versand in der Original-Verpackung.