Ein einfacher Initialisierungsvorgang wird nach dem Einschalten des Detektors durchgeführt. Hierfür muss eine Messzelle im Detektor installiert sein. Einzelheiten finden Sie unter Ein- und Ausschalten.
Um eine optimale Funktionsfähigkeit und Wellenlängengenauigkeit zu gewährleisten, führen Sie die Wellenlängenkalibrierung mit Wasser (Raman-Messung) durch. Bei der Wellenlängenkalibrierung wird das Lichtspektrum der Xenon-Blitzlampe zur Kalibrierung der Anregungswellenlänge verwendet. Anschließend wird der Emissions-Monochromator anhand des Maximums des Raman-Emissionspektrums (397 nm) justiert.
Wann
Nach einer Installation oder einem Austausch der Messzelle
Nach einem Austausch der Lampe (durchgeführt von einem Servicetechniker)
Wenn die Wellenlängenvalidierung fehlschlägt
Vorbereitungen
Sowohl für die Wellenlängenvalidierung als auch für die Raman-Wellenlängenkalibrierung müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Das System ist äquilibriert und die Umgebungsbedingungen sind stabil.
Es befinden sich keine Luftblasen in der Messzelle. Es wird empfohlen, das Wasser zu entgasen. Stellen Sie eine Flussrate von 0,5 mL/min ein und warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie beginnen, bis die Basislinie ausreichend stabil ist.
Das Wasser weist keine Verunreinigungen auf. Verwenden Sie nur Wasser in Fluoreszenz-Qualität und verwenden Sie ggf. einen Filter oder eine geeignete Säule vor dem Detektor.
Um eine Wellenlängenkalibrierung durchzuführen
Sie können die Wellenlängenkalibrierung über Chromeleon durchführen. Die Wellenlängenkalibrierung kann einige Minuten in Anspruch nehmen. In dieser Zeit kann keine Datenaufnahme erfolgen.
Führen Sie das Kommando CalibrateRaman aus, um die Kalibrierung zu starten.
Folgende Meldung erscheint in Chromeleon:
Make sure that
the system is equilibrated and conditions are stable
fluorescence-grade water is flowing through the cell
the water is degassed (no air bubbles) and free of particles
Bestätigen Sie die Meldung mit OK, wenn Sie sicher sind, dass die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
Die Kalibrierung kann bis zu fünf Minuten in Anspruch nehmen. Die neuen Kalibrierwerte werden im Detektor gespeichert.
Führen Sie eine Wellenlängenvalidierung durch.