Die Software Chromeleon unterstützt Funktionen zur Überwachung des Lampenalters. Diese Funktion kann dabei helfen festzustellen, wann ein Lampentausch fällig ist.
Die Blitzlampe kann etwa 1-1,5x109 Blitze produzieren, bevor sie getauscht werden muss und auch nur dann, wenn die Leistung des Detektors nicht mehr ausreichend ist. Deshalb ist die Lebensdauer der Blitzlampe von Blitzfrequenz und Lampen-Modus abhängig. Anhand der Anzahl der Lampenblitze berechnet die Software Chromeleon einen Wert, der angibt, wie viele Stunden die Lampe betrieben wurde. Dabei geht die Berechnung vom Lampen-Modus Standard aus. Für die Berechnung der Betriebsdauer wird eine Stunde unterschiedlich gewichtet, abhängig vom gewählten Lampen-Modus.
Modus | 1 Betriebsstunde wird gezählt als … | Zu erwartende Lebensdauer |
---|---|---|
LongLife | 0,25 Stunden | circa 16000 Stunden |
Standard | 1 Stunde | circa 4000 Stunden |
HighPower | 3 Stunden | circa 1300 Stunden |
Beispiele: Wenn Chromeleon für die Betriebsdauer der Lampe 2000 Stunden angibt, bedeutet dies, dass die Lampe etwa die Hälfte ihrer zu erwartenden Lebensdauer erreicht hat. Wenn Sie die Lampe im Modus LongLife betreiben, sind also in etwa noch weitere 8000 Betriebsstunden zu erwarten.
Wählen Sie in Chromeleon den Parameter EffectiveLampAge. Wenn der Wert 4000 Stunden überschritten hat, sollte die Lampe ausgetauscht werden. Beachten Sie, dass der Tausch der Lampe nur von einem Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker durchgeführt werden darf. Der Servicetechniker wird den Zähler für das Lampenalter auf null zurücksetzen, nachdem er die Lampe ausgetauscht hat.
TIPP
Sie können die Lebensdauer der Xenon-Blitzlampe verlängern, wenn Sie während einer chromatographischen Analyse zwischen den Lampen-Modi umschalten.