In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu weiteren Störungen, die beim Betrieb des Vanquish-Gerätes auftreten können. Suchen Sie in der Tabelle, welche die entsprechende Art von Fehlerbild behandelt, nach möglichen Ursachen und lesen Sie die Beschreibung zur Abhilfe, um das Problem schnell zu lösen.
Prüfen Sie auch den Chromeleon Audit Trail auf eine entsprechende Meldung, wenn eine Störung auftritt. Die Meldung enthält gegebenenfalls weitere Informationen.
Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur Informationen zu Fehlerbildern und Ursachen liefert, die direkt mit dem Vanquish-Gerät zusammenhängen. Weitere Informationen zur Fehlersuche im Vanquish-System finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
TIPP
Wenn Sie eine Störung mithilfe der Beschreibungen in diesem Kapitel nicht selbst beheben können, oder Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|---|
Peak-Tailing | Einlass und Auslass der Messzelle in einem Fluoreszenz-Detektor ausgetauscht | Prüfen Sie, dass der Einlass und Auslass der Messzelle korrekt angeschlossen sind. |
Negative Peaks | Die Absorption/Fluoreszenz des Analyts ist geringer als die der mobilen Phase. | Wählen Sie eine andere UV- oder Fluoreszenz-Detektionswellenlänge aus. Verwenden Sie eine mobile Phase mit geringerer Absorption/Fluoreszenz. Lösen Sie die Probe in der mobilen Phase. |
Die Fluoreszenz der Substanz oder des Eluents wird durch andere Bestandteile gequencht. | Gegebenenfalls können die negativen Peaks zur Auswertung herangezogen werden. | |
Linien im Fluoreszenzsignal | Die Empfindlichkeit wurde automatisch reduziert | Wählen Sie eine niedrigere Empfindlichkeit für Ihre Anwendung. Der Audit Trail informiert Sie, zu welcher Empfindlichkeit reduziert wurde. |
Spikes | Xenon-Blitzlampe veraltet, defekt, oder nicht richtig installiert | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Die Messzellentemperatur des Fluoreszenz-Detektors liegt nahe dem Siedepunkt der mobilen Phase. | Schalten Sie die Temperaturregelung für die Messzelle aus oder verringern Sie die Einstellung der Temperatur. | |
Ungeeignete Geräteeinstellungen | Ungeeignete Wellenlänge, z.B. auf einer Flanke des UV-Spektrums | Wählen Sie eine Wellenlänge oder ein Anregung/ Emissions-Wellenlängenpaar nahe des Spektrenmaximums. |
Die Empfindlichkeit des Fluoreszenz-Detektors wurde automatisch reduziert. | Wählen Sie eine niedrigere Empfindlichkeit für Ihre Anwendung. | |
Starke Basisliniendrift | Die Absorption des Eluenten verändert sich, wenn der Gradient gefahren wird | Absorbierende Additive können das Absorptionsspektrum verändern, abhängig vom Lösungsmittel. Erwägen Sie variierende Additivkonzentrationen, um die Drift auszugleichen. |
Unregelmäßige Schwankungen der Basislinie, starkes Rauschen | Xenon-Blitzlampe im Fluoreszenz-Detektor zu alt | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Messzelle im Fluoreszenz-Detektor erreicht nicht die eingegebene Temperatur | Messzellentemperatur zu hoch oder zu niedrig eingestellt | Bei hohen Flüssen kann die Messzelle gegebenenfalls die gewünschte Temperatur nicht erreichen. Wählen Sie eine niedrigere Messzellentemperatur. Die Temperatur kann aber auch zu niedrig gewählt worden sein, zum Beispiel unter der Raumtemperatur. Passen Sie die Einstellung der Temperatur an oder schalten Sie die Temperaturregelung aus. |