Werden im Laufe einer Methode Wellenlängen geschaltet oder auch die Empfindlichkeit, Filterrad-Einstellung oder die PMT-Einstellung verändert, so kann es im Chromatogramm aufgrund der Hintergrundfluoreszenz bei der neuen Wellenlängeneinstellung zu Sprüngen im Basislinienverlauf kommen. Drei verschiedene Basislinien-Modus-Einstellungen definieren wie die Basislinie sich in diesen Fällen verhält:
Zero: Die Basislinie wird auf Null gesetzt
Append: Die Basislinie wird an das bisherige Signal angehängt
Free: Die Basislinie "springt" auf den aktuellen absoluten Wert
TIPP
Sie können jederzeit über den Befehl AutoZero einen Nullabgleich durchführen, d.h. die gemessene Intensität zum Zeitpunkt des Autozero wird von den in der Folge gemessenen Intensitäten subtrahiert. Wählen Sie für den Nullabgleich immer einen Zeitpunkt, in dem keine Probe durch die Messzelle fließt. Die Werte werden gespeichert und können über den Befehl ClearAutoZero wieder zurückgesetzt werden.