Für die Xenon-Blitzlampe des Detektors stehen drei unterschiedliche Modi zur Verfügung. Durch die Wahl eines anderen Lampenmodus in Phasen, in denen keine interessanten Peaks eluieren, kann die Lebensdauer der Lampe verlängert werden.
Bei der Berechnung der Lebensdauer der Lampe wird nur die Zeit mit einberechnet, in der die Lampe auch blitzt. Dies entspricht ungefähr der Laufzeit der Datenaufnahme.
Verlängerung der Lebensdauer der Lampe
Sie können Folgendes tun, um die Lebensdauer der Lampe zu verlängern:
  • Schalten Sie die Lampe aus, indem Sie die Datenaufnahme beenden, wenn die Basislinie für Sie nicht mehr interessant ist. Es ist im Allgemeinen nicht erforderlich, die Lampe während der gesamten chromatographischen Trennung eingeschaltet zu lassen.
  • Schalten Sie während der chromatographischen Trennung zwischen verschiedenen Lampen-Modi um, zum Beispiel vom Modus LongLife (zwischen den Peaks) in den Modus Standard oder HighPower (für die interessanten Peaks). Dadurch kann die Lebensdauer der Lampe erhöht werden, ohne dass die Messung an den wichtigen Stellen an Empfindlichkeit einbüßt.
    Verwenden Sie den Instrument Method Wizard, um den Basis-Lampenmodus festzulegen. Öffnen Sie nach Beendigung des Assistenten die Methode im Instrument Method Editor. In der Modulansicht (Module View) für den Detektor können Sie auf der Registerkarte Timetable definieren, zu welchen Zeiten der Lampen-Modus sowie andere Parameter geschaltet werden sollen.
Ein Beispiel zur geeigneten Wahl des Lampen-Modus finden Sie im Fluorescence Method Development Handbook.
HighPower-Modus
Die Lampe blitzt mit der höchstmöglichen Frequenz von 300 Hz. Die Empfindlichkeit ist etwa doppelt so hoch wie im Modus Standard. Die zu erwartende Lebensdauer der Lampe beträgt etwa 1300 Stunden.
Dieser Modus wird für Anwendungen empfohlen, für die eine höchste Empfindlichkeit gewünscht wird.
Modus Standard
Die Lampe blitzt mit einer mittleren Frequenz von 100 Hz. Die zu erwartende Lebensdauer der Lampe beträgt etwa 4000 Stunden. Dieser Modus unterstützt Datenaufnahmeraten bis 100 Hz.
Dieser Modus wird für Anwendungen empfohlen, für die eine hohe Empfindlichkeit gewünscht wird.
Modus LongLife
Die Lampe blitzt mit einer langsameren Frequenz von 20 Hz. Wenn Sie in diesem Lampen-Modus arbeiten, können Sie die Lebensdauer einer Lampe gegenüber dem Modus Standard in etwa vervierfachen. Die zu erwartende Lebensdauer der Lampe beträgt etwa 16000 Stunden. Beachten Sie aber, dass sich das Signal-Rausch-Verhältnis im Vergleich zum Modus Standard etwa auf die Hälfte reduziert. Dieser Modus unterstützt nur Datenaufnahmeraten bis 20 Hz.
Dieser Modus wird für Bereiche des Chromatogramms empfohlen, in denen das Signal-Rausch-Verhältnis eine geringere Rolle spielt, zum Beispiel:
  • Wenn keine interessanten Peaks eluieren
  • Während der Waschzyklen und Reäquilibrierzeit