Die Temperatur der Probe hat Einfluss auf deren Fluoreszenz. Bei Fluoreszenz-Detektion besteht daher das Problem, dass Messergebnisse durch Schwankungen der Umgebungstemperatur stark beeinflusst werden können. Vanquish Fluoreszenz-Detektoren bieten die Möglichkeit, die Messzelle zu heizen und somit die Temperatur in der Messzelle konstant zu halten, selbst wenn die Raumtemperatur variiert.
Die Fluoreszenz der meisten Substanzen nimmt mit steigender Temperatur ab. Deshalb sollte die Temperatur nicht zu hoch ausgewählt werden. Sie muss jedoch über der Temperatur liegen, die in der Optik des Detektors vorherrscht, die wiederum von der Umgebungstemperatur beeinflusst wird. Wählen Sie die Temperatur daher etwa 15°C über der zu erwartenden Umgebungstemperatur.
Beispiel: Im Labor wird eine maximale Temperatur von 27°C erwartet. Setzen Sie die Messzellen-Temperatur auf 42°C.
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die Messzellen-Temperatur über den Signalkanal FLD_FlowCell immer mit aufzuzeichnen. Im Fall einer Störung kann das Temperatursignal hilfreiche Hinweise auf die Ursache der Störung liefern.