Die Software Chromeleon berechnet automatisch die beste Ansprechzeit (Response Time), basierend auf dem Wert, den Sie für die Datenaufnahmerate im Instrument Method Wizard eingeben. Beachten Sie die folgenden Hinweise zur Auswahl der Datenaufnahmerate. Wenn Sie eine abweichende Ansprechzeit wählen möchten, finden Sie im folgenden Abschnitt ebenfalls Hinweise dazu.
TIPP
Im Multi-Channel-Modus werden die Ansprechzeit und Datenaufnahmerate immer automatisch festgelegt. Sie können diese Parameter beeinflussen, indem Sie eine andere Messqualität (Multi-Channel Performance) wählen.
Datenaufnahmerate
Die Datenaufnahmerate gibt an, wie viele Datenpunkte pro Sekunde (Hz) die Software Chromeleon vom Detektor übernimmt und als Rohdaten abspeichert.
Wenn Sie eine Datenaufnahmerate wählen, beachten Sie folgende Hinweise:
Jeder Peak sollte in der Regel durch wenigstens 20 Datenpunkte definiert werden. Für Chromatogramme mit koeluierenden Peaks oder einem geringen Signal/Rausch-Verhältnis werden 40 Datenpunkte pro Peak empfohlen.
Bei einer zu niedrigen Datenaufnahmerate werden Peakanfang, Maxima und Peakende nicht genau bestimmt.
Wenn die Datenaufnahmerate zu hoch ist, benötigen die Daten gegebenenfalls mehr Speicherplatz als nötig und die Verarbeitungszeit für die Post-Run-Analyse verlängert sich.
Wählen Sie eine niedrigere Datenaufnahmerate (beispielsweise 1,0 Hz), wenn alle Peaks verhältnismäßig breit sind. Dies spart Speicherplatz und beschleunigt die Darstellung der Daten in der Software Chromeleon.
Wählen Sie eine höhere Datenaufnahmerate (beispielsweise 10,0 Hz), wenn die interessanten Peaks weniger als einige Sekunden breit sind.
Der gewählte Lampen-Modus hat ebenfalls Auswirkungen auf die maximale Datenaufnahmerate.
Ansprechzeit
Die Ansprechzeit ist ein Maß dafür, wie schnell der Detektor auf eine Signaländerung reagiert.
Wählen Sie eine Ansprechzeit, die bei circa 1/3 der Peakbreite bei halber Peakhöhe des schmalsten interessanten Peaks liegt. Bei einer längeren Ansprechzeit können mehr Signale gemittelt werden, wodurch das Kurzzeitrauschen reduziert und das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert wird.
Wenn eine zu lange Ansprechzeit gewählt wird, kann dies zu reduzierten Peakhöhen und asymmetrischen Peakformen führen. Dicht hintereinander eluierende Peaks können ggf. nicht mehr korrekt getrennt werden. Eine korrekt gewählte Ansprechzeit führt zu einer wesentlichen Reduzierung des Basislinienrauschens, reduziert die Peakhöhe jedoch nur geringfügig.
TIPP
Die beste Kombination von Datenaufnahmerate, Ansprechzeit und Peakbreite erhalten Sie, wenn Sie das Kontrollkästchen Link data collection parameters in den Detektoreigenschaften des Chromeleon Instrument Method Wizards oder Chromeleon Instrument Method Editors auswählen.