Die Detektoren können mit einem zweiten PMT für den nahen Infrarotbereich (bis 900 nm) ausgestattet sein. Wird die PMT-Einstellung auf Auto gesetzt, wählt der Detektor den geeigneten PMT für jede Messung aus. Alternativ können Sie manuell wählen, welcher PMT verwendet werden sollte. Verwenden Sie PMT1 für Messungen im UV- /VIS-Bereich. Verwenden Sie PMT2 für Messungen im Infrarot-Bereich.
TIPP
Kalibrierung und Quantifizierung müssen immer mit derselben PMT-Einstellung durchge­führt werden. Eine Kalibrierung mit PMT1 ist für Messungen mit PMT2 nicht zwingend gültig.