Die folgende Tabelle verschafft Ihnen einen Überblick über die Parameter, die die Leistung des Detektors beeinflussen und zeigt, welche Leistungsparameter betroffen sind. Die folgenden Abschnitte enthalten Hinweise zur Auswahl der Parameter.
Parameter | Beeinflusst |
---|---|
Anregungswellenlänge, Emissionswellenlänge | Fluoreszenzintensität, Nachweisgrenze, Selektivität |
Sensitivity | Basislinienrauschen, max. Fluoreszenzintensität |
Filterrad-Einstellung | Basislinienrauschen, erlaubter Emissionswellenlängenbereich |
PMT | Emissionswellenlängenbereich (und damit den Anregungswellenlängenbereich) |
Ansprechzeit | Basislinienrauschen, Peakbreite, Peakhöhe |
Datenaufnahmerate | Auflösung der Peaks, Speicherplatz, ggf. Basislinienrauschen |
Messzellen-Temperatur | Fluoreszenzintensität, Reproduzierbarkeit |
Lampen-Modus | Lebensdauer der Lampe, Basislinienrauschen, maximale Datenaufnahmerate |
Basislinienverhalten | Verlauf der Basislinie nach Schalten der Wellenlänge, der Empfindlichkeit, der Filterrad-Einstellung, oder des PMT. |