Die Kommandos und Parameter in dieser Tabelle sollten für den einfachen Routinebetrieb des Geräts berücksichtigt werden. Sie können diese Einstellungen in der Regel über die Benutzeroberfläche in Chromeleon öffnen.
Ist einer der unten genannten Parameter nicht in der Software Chromeleon vorhanden, aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware- und Chromeleon-Version.
TIPP
Der Instrument Method Wizard bietet verschiedene Parameter-Ansichten für den Detektor. Abhängig von den einzustellenden Parametern kann die gewünschte Ansicht (zum Beispiel Easy oder Advanced) ausgewählt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe und Benutzerdokumentation.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Emissionsparameter | Die Emissions-Kanäle (Emission_x) sind die Signalkanäle für die Aufnahme eines Anregungs-/ Emissions-Wellenlängenpaares. Die Signalparameter sind für jeden Signalkanal separat einstellbar. Hinweise zur Auswahl der Signalparameter finden Sie unter Optimieren der Geräteleistung. |
Anregungs- wellenlänge | Legt die Anregungswellenlänge in nm fest. Wählen Sie die Anregungswellenlänge auf dem Absorptionsmaximum des zu analysierenden Probenbestandteils. |
Emissions- wellenlänge | Legt die Emissionswellenlänge in nm fest. Die Emissionswellenlänge muss mindestens 20 nm über der Anregungswellenlänge liegen. ZeroOrder: Das Gitter des Emissions-Monochromators wird auf die Position der 0. Ordnung eingestellt. Einzelheiten finden Sie unter Zero-Order-Modus. |
Empfindlichkeit | Legt die Empfindlichkeit des Detektors fest, siehe Sensitivity (Detektorempfindlichkeit). |
Datenaufnahmerate | Legt fest, wie viele Datenpunkte die Software Chromeleon pro Sekunde (Hz) vom Detektor aufnimmt und als Rohdaten abspeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Datenaufnahmerate und Ansprechzeit (Single-Channel-Modus). |
Lampen-Modus | Legt den Betriebsmodus für die Xenon-Blitzlampe fest. Eine höhere Frequenz verbessert das Basislinienrauschen und führt damit zu einer höheren Empfindlichkeit. Eine geringere Frequenz verlängert die Lebensdauer der Lampe. Einzelheiten finden Sie in Lampen-Modus. |
Betriebsdauer (Effective Lamp Age) | Liefert Informationen über die Betriebsdauer der Lampe; diese Funktion soll helfen, festzustellen, wann eine Lampe ausgetauscht werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Überwachen der Lampenbetriebsdauer. |
Initialize | Führt eine Initialisierung des Geräts durch, wobei die Startpositionen der Gittermotoren und des Filterrads bestimmt werden. Führen Sie den Befehl aus, wenn beim Einschalten des Detektors die Meldung "Not initialized" im Chromeleon Audit Trail erscheint. |
Leakerkennung | Bei Auslieferung des Geräts ist die Leakerkennung standardmäßig aktiviert (Leak Sensor Mode = Enabled). Dies ist die bevorzugte Einstellung. |