Mit Hilfe des Modus FL Field Acquisiton können Sie die Retentionszeiten und Emissionsmaxima bestimmen. Im Gegensatz zu einem Single Spectrum Scan wird der gewählte Spektrenbereich dabei nicht einmal, sondern kontinuierlich gescannt, so dass ein Spektrenfeld ähnlich dem 3D-Feld eines Diodenarray-Detektors entsteht. Folgende Modi stehen zur Verfügung:
  • Excitation (Anregung)
  • Emission
  • Synchronous
Es ist nicht möglich, während der Aufzeichnung eines FL-Feldes im Modus FL Field Acquisiton ein Chromatogramm aufzunehmen.
Der Modus FL Field Acquisiton ist nur in der Software Chromeleon 7 möglich. Verwenden Sie ein 3D-Datenfeld, um die Retentionszeiten sowie die optimalen Emissions- oder Anregungs­wellenlängen zu bestimmen. Weitere Informationen zu 3D-Datenfeldern finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Ein Beispiel zur Methodenentwicklung mit dem Modus FL Field Acquisiton finden Sie im Fluorescence Method Development Handbook.