Im Multi-Channel-Modus werden beide Monochromatoren schnell zwischen den ausgewählten Wellenlängen hin- und her bewegt. Es ist daher eine einzige Analyse ausreichend, um auf mehreren Kanälen zu messen. Der Detektor kann bis zu vier Wellenlängenpaare gleichzeitig messen. Beachten Sie jedoch Folgendes:
  • Jeder zusätzliche Kanal erhöht die Zeit, die der Detektor zum Einstellen der Gitterpositionen benötigt, reduziert die maximal erreichbare Datenaufnahmerate und führt zu einem höheren Basislinienrauschen.
  • Ein ständiges Umschalten zwischen den Wellenlängen führt über einen längeren Zeitraum zum Verschleiß. Der Multi-Channel-Modus wird daher nur für die Methodenentwicklung empfohlen, jedoch nicht für den dauerhaften Routinebetrieb.
  • Alternativ können Sie die Wellenlängen nach Bedarf zwischen den einzelnen Peaks auf einem einzigen Datenkanal mit Hilfe der Software Chromeleon umschalten. Zusätzlich zur Anregungs- und Emissionswellenlänge können Sie die Empfindlichkeit, den Emissionsfilter, den verwendeten PMT sowie den Lampenmodus schalten.
Einstellen der Multi-Channel Performance (Messqualität)
Im Multi-Channel-Modus können Sie die Messqualität (Multi-Channel Performance) festlegen, welche bestimmt, ob eine Messung schneller, dafür aber mit mehr Rauschen durchgeführt wird, oder ob möglichst wenig Rauschen gewünscht wird, was eine längere Messzeit und daher geringere Datenaufnahmerate bedeutet. Mögliche Werte sind: UltraFast, Fast, Standard, LowNoise, UltraLowNoise.
Die Datenaufnahmerate und Ansprechzeit werden im Multi-Channel-Modus automatisch anhand der gewählten Multi-Channel Performance und der weiteren Einstellungen festgelegt und bei Wellenlängenschaltungen während der Messung entsprechend angepasst.
Aufzeichnen von mehreren Kanälen in der Software Chromeleon
Verwenden Sie den Instrument Method Wizard (Modus Advanced), um die Parametereinstellungen für alle Kanäle sowie die Multi-Channel Performance (Messqualität) festzulegen.