Der Netzschalter am Gerät ist der Hauptnetzschalter zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Hauptnetzschalter wird bei der Inbetriebnahme des Gerätes eingeschaltet.
Für eine einfachere Bedienung können Sie den Schalter vorne links am Vanquish-Systemsockel (System-Ein-/Ausschalter) zum Ein- und Ausschalten verwenden.
Beachten Sie Folgendes:
Alle Module des Vanquish-Systems, die über einen System-Interlink-Port mit dem Systemsockel verbunden sind, werden durch Drücken des System-Ein/Ausschalters gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet.
Der Sockel ist eingeschaltet, wenn der System-Ein-/Ausschalter gedrückt ist. Der Sockel ist ausgeschaltet, wenn der System-Ein-/Ausschalter heraussteht.
Wenn der Hauptnetzschalter eines Geräts ausgeschaltet ist, können Sie das Gerät nicht über den System-Ein- /Ausschalter einschalten.
Um ein Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie es über den Hauptnetzschalter des Geräts ausschalten. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um das Gerät vollständig auszuschalten.
Beim Einschalten des Gerätes ist Folgendes zu beobachten, wenn die Gerätetüren geschlossen sind:
Das Gerät führt einen Selbsttest durch. (Der Test dauert circa 30 Sekunden.) Während des Selbsttests werden alle wesentlichen Baugruppen auf korrekte Funktion überprüft.
Nach dem Selbsttest beginnt der Initialisierungsvorgang. Während dieser Zeit blinkt die LED-Leiste grün.
Nach erfolgreicher Initialisierung leuchtet die LED-Leiste grün.
Wenn die LED-Leiste rot leuchtet, sollten Sie überprüfen, ob die Messzelle korrekt eingebaut ist und anschließend die INIT-Taste auf der Tastatur drücken, um eine erneute Initialisierung zu starten. Die LED-Leiste und die LED neben der INIT-Taste leuchten nach erfolgreicher Initialisierung grün.