Die LED-Statusleiste an der Vorderseite des Geräts und die STATUS-LED an der Tastatur im Innenraum informieren Sie über den Zustand des Geräts.
LED-Leiste
Die LED-Leiste zeigt die Informationen an, wenn das Gerät geschlossen ist. Ist das Gerät in der Software Chromeleon verbunden, zeigt die LED-Leiste gegebenenfalls weniger Informationen an.
LED-Leiste | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Gerätetüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Gerät ist eingeschaltet, jedoch nicht in der Software Chromeleon verbunden. |
Gelb | Das Gerät ist in der Software Chromeleon verbunden, es ist aber nicht initialisiert. |
Grün, blinkend | Das Gerät initialisiert gerade. |
Grün | Das Gerät ist initialisiert, es läuft jedoch keine Datenaufnahme. |
Blau, Lauflicht | Eine Datenaufnahme läuft. |
Blau | Eine Injektion oder Sequenz läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Chromeleon Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
STATUS LED
Die STATUS -LED auf der Tastatur im Gerät zeigt die folgenden Informationen an:
STATUS LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Grün | Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Chromeleon Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |