Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken eines Knopfes bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
STATUS
Über die STATUS LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
INIT
Durch Drücken der INIT-Taste können Sie eine Initialisierung des Geräts durchführen, wobei die Startpositionen der Gittermotoren und des Filterrads bestimmt werden. Die LED neben der Taste zeigt den Initialisierungsstatus an:
LED | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Der Detektor ist nicht initialisiert, oder ausgeschaltet. |
Grün, blinkend | Der Detektor initialisiert gerade. |
Grün | Der Detektor ist initialisiert. |
Wenn die LED nach der Initialisierung erlischt, sollten Sie die korrekte Installation der Messzelle überprüfen und anschließend die INIT-Taste erneut drücken.