Das Gerät ist im Wesentlichen wie folgt ausgestattet:
  • Eine Xenon-Blitzlampe als Lichtquelle für den gesamten Anregungs-Wellenlängenbereich von 200 nm bis 880 nm
  • Optional ein zweiter Photomultiplier (PMT) zur Erweiterung des Emissionswellenlängenbereichs in den nahen infraroten Bereich (bis zu 900 nm), ohne dass der Detektor an Empfindlichkeit im UV- /VIS-Bereich verliert
  • Datenaufnahmeraten im Single-Channel-Modus bis zu 100 Hz (Detektoren vom Typ VC) bzw. 200 Hz (Detektoren vom Typ VF mit der Software Chromeleon 7)
  • Wellenlängenschaltungen < 250 ms
  • Höchste Empfindlichkeit (Signal-/Rauschverhältnis höher als 550 für das Raman-Spektrum von Wasser bei 350 nm Anregung, über die gesamte Lebensdauer der Lampe). Dadurch können auch kleinste Peaks erkannt werden.
  • Messzellen mit aktiver Temperaturregelung, um eine verbesserte Reproduzierbarkeit bei schwankenden Umgebungstemperaturen zu gewährleisten
  • Ein Langpassfilter zur Unterdrückung des bei Gitterspektrometern auftretenden Lichtanteils höherer Ordnungen und von Streulicht. Bei VF-Detektoren kann über einen Motor das Filterrad zwischen 5 Stellungen bewegt werden.
  • Messungen von bis zu vier Daten-Kanälen gleichzeitig (nur VF-Detektoren) mit unabhängigen Parameter Einstellungen (PMT Auswahl, Wellenlängen, Sensitivity, Filterrad).