Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Geräts befinden sich direkt hinter den Gerätetüren:
Innenansicht (hier mit eingebauter Messzelle)
Abbildung: Innenansicht (hier mit eingebauter Messzelle)
Nr.
Beschreibung
1
Kühllufteinlass
2
Tastatur mit Statusanzeigen
3
Messzelle
4
Leckage-Wanne mit Leaksensor
5
Zwischenwand
Die Aussparungen in der Zwischenwand werden mit Hilfe spezieller Einsätze zur Kapillarführung verwendet.
6
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
7
Leaksensor
8
Kapillarclips