Der Anschluss der Verbindungskabel hängt davon ab, ob der Detektor der einzige Detektor im Vanquish-System ist oder der zweite.
Der Detektor ist der einzige Detektor im System
Schließen Sie die erforderlichen Verbindungskabel an den Detektor an. Informationen dazu, wie Sie den Detektor mit den anderen Modulen im Vanquish-System oder mit dem Chromatographie-Datensystemrechner verbinden, finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Der Detektor ist der zweite Detektor im System
Wenn der Fluoreszenz-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist (zum Beispiel nach dem Diodenarray-Detektor), stellen Sie die USB- und System-Interlink-Verbindungen entsprechend der Abbildung her.
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Verbinden der anderen Module einschließlich des Diodenarray-Detektors in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Verbinden Sie ein USB-Kabel von einem freien USB-Port am Diodenarray-Detektor mit dem Fluoreszenz-Detektor.
  3. Verbinden Sie ein System-Interlink-Kabel vom freien System Interlink-Port am Diodenarray-Detektor mit dem Fluoreszenz-Detektor.
  4. Verbinden Sie ein System-Interlink-Kabel vom freien System Interlink-Port am Diodenarray-Detektor mit dem Säulenthermostat.
Kabelverbindungen im Vanquish-System mit Fluoreszenz-Detektor und Diodenarray-Detektor (Beispiel)
Abbildung: Kabelverbindungen im Vanquish-System mit Fluoreszenz-Detektor und Diodenarray-Detektor (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Systemsockel
2
Pumpe
3
Autosampler
4
Diodenarray-Detektor
5
Fluoreszenz-Detektor
6
Säulenthermostat
7
Verbindung zum Rechner