Dieser Abschnitt beschreibt den Anschluss von Viper™-Kapillaren. Alle Viper-Flussverbindungen im Vanquish-System sind so konzipiert, dass sie mit den Fingern ohne Werkzeug angezogen werden können.
Gehen Sie wie folgt vor, um Viper-Kapillaren mit Rändelschraube anzuschließen:
ACHTUNG
  • Lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur mit den Fingern fest. Verwenden Sie kein Werkzeug außer der Rändelschraube, die mit der Kapillare mitgeliefert wird.
  • Um Schäden an den Kapillaren und Anschlüssen zu vermeiden, lösen und ziehen Sie die Viper-Kapillaren nur fest, wenn der Systemdruck gleich Null ist.
Viper-Fitting mit Rändelschraube
Abbildung: Viper-Fitting mit Rändelschraube
Nr.
Beschreibung
1
Rändelschraube
2
Kapillare
3
Schlitz
  1. Führen Sie die Viper-Kapillare in den Anschlussport ein.
  2. Ziehen Sie die Verbindung mit Hilfe der Rändelschraube fest.
  3. TIPP
    Achten Sie auf den Schlitz in der Rändelschraube. Durch diesen Schlitz können Sie bei engen Verbindungen die Rändelschraube von benachbarten Verbindungen leicht entfernen und später wieder aufsetzen.
  4. Prüfen Sie die Verbindung auf Undichtigkeit. Wenn eine Undichtigkeit vorhanden ist, folgen Sie den Schritten weiter unten.
Beheben von Undichtigkeiten bei Viper-Fittingen mit Rändelschraube
  1. Ziehen Sie die Verbindung etwas fester an.
  2. Bleibt die Undichtigkeit bestehen, entfernen Sie die Kapillare.
  3. Reinigen Sie die Kapillarenden vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch, das mit Isopropanol angefeuchtet ist.
  4. Schließen Sie die Kapillare wieder an.
  5. Verwenden Sie eine neue Viper-Kapillare, wenn die Undichtigkeit weiter bestehen bleibt.