Die Einlass- und Auslassports der Messzellen unterstützen die folgenden Kapillarfittinge:
Viper™
nanoViper™
Standard 1/16" HPLC-Fittinge mit Schneidringen (PEEK; SST) oder fingerfeste Fittinge (PEEK)
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Anschluss von und Umgang mit Kapillaren, Fittingen und Schläuchen.