Vorbereitungen
  1. Siehe Flussverbindungen an der Messzelle.
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie die Detektor-Waste-Leitung zwischen dem Messzellenauslass des Fluoreszenz-Detektors und dem Abfall an. Die Abbildung zeigt die Schritte, um die Verbindung zum Messzellenausgang des Fluoreszenz-Detektors herzustellen.
Anschließen der Detektor-Waste-Leitung
Abbildung: Anschließen der Detektor-Waste-Leitung
  1. Schließen Sie die Waste-Leitung an den Messzellen-Auslass (OUT) (1) an.
  2. Führen Sie die Waste-Leitung durch die obere Aussparung in der Zwischenwand (2).
  3. Führen Sie die Waste-Leitung durch die Schlauchführungen der Systemmodule unterhalb des Detektors zum Vanquish-Systemsockel (3).
  4. Führen Sie die Waste-Leitung wie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung beschrieben durch den dafür vorgesehenen Detektor-Waste-Auslass-Port im Systemsockel und anschließend vom Systemsockel zum Abfall.
TIPP
Die Waste-Leitung sollte direkt durch den Systemsockel zum Abfallbehälter gehen. Stellen Sie sicher, dass die Leitung gerade in den Schlauchführungen positioniert ist.
  1. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite des Schlauchs und dass die Schnitte nicht gequetscht sind.
  2. Prüfen Sie die Waste-Leitung über den gesamten Flussweg: Stellen Sie sicher, dass die Waste-Leitung an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht ist.