Flussverbindungen zwischen den Modulen im Vanquish-System werden entweder durch den Schlauchkanal in den Geräten oder die Führungslöcher oder Kapillarclips der Geräte geführt.
Schlauchkanal, Schlauchführung, Schlauchklammer
Um Schläuche und Verbindungen (Schläuche für Lösungsmittel und Waschflüssigkeiten, Detektor-Waste-Verbindung) vom obersten Modul zum untersten Modul durch den Vanquish-Systemturm zu führen, sind die stapelfähigen Module innen rechts mit einem Schlauchkanal ausgestattet.
Der Schlauchkanal hat vier Schlauchführungen. Jede Führung kann bis zu drei Schläuche oder Verbindungen aufnehmen.
Drücken Sie den Schlauch (oder die Verbindung) in jedem Modul in die entsprechende Führung.
Schlauchkanal mit Schlauchführungen (links: Ansicht von innen, rechts: von oben)
Abbildung: Schlauchkanal mit Schlauchführungen (links: Ansicht von innen, rechts: von oben)
Nr.
Zur Verwendung für
1
Ansaugschläuche für Lösungsmittel (bis zu drei Schläuche)
2
Ansaugschläuche für Lösungsmittel (bis zu drei Schläuche)
3
Schläuche für die Waschflüssigkeiten (Hinterspülung, Waschen der Autosampler-Nadel)
4
Detektor-Waste-Verbindung
Es stehen Schlauchklammern zur Verfügung, um die Schläuche in ihrer Position zu halten. Schieben Sie die Seite mit der Klammer auf die Drainage-Leitung.
Schlauchklammer (links); Schlauchklammer installiert (rechts)
Abbildung: Schlauchklammer (links); Schlauchklammer installiert (rechts)
Duale Systemaufbauten
Bei Dual-Systemaufbauten kann die Anzahl der Schläuche die Fassungskapazität der Schlauchführungen übersteigen. In diesem Fall wird empfohlen, die Lösungsmittelschläuche in den Schlauchführungen zu platzieren und andere Schläuche frei im Schlauchkanal entlang zu führen.
Führungslöcher und Kapillarclips
Die Systemmodule haben an bestimmten Positionen Führungslöcher und Kapillarclips. Führen Sie Flussverbindungen von einem Modul im Vanquish-System zum nächsten Modul durch das entsprechende Führungsloch oder den Kapillarclip, wenn Sie in dieser Anleitung dazu aufgefordert werden.