Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der Messzelle im Zuge der Erstinstallation des Detektors.
Anweisungen zum Ausbau einer Messzelle oder der Installation einer Messzelle nach der Aufbewahrung siehe Messzelle.
ACHTUNG
Die Messzellen reagieren äußerst empfindlich auf Verschmutzung und Staub. Beachten Sie die folgenden Hinweise beim Einbau der Messzelle in den Detektor:
  • Berühren Sie nie den optischen Block der Messzelle oder die empfindliche Elektronik auf der Rückseite.
  • Die optischen Ports an der Messzelle sind empfindlich gegen Verunreinigungen und Kratzern. Berühren Sie niemals die optischen Ports der Messzelle und tauchen Sie diese niemals unter.
  • Um Schäden an den optischen Ports der Messzelle zu vermeiden, gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie die Messzelle in den Messzellenschacht des Geräts einschieben.
  • Verwenden Sie die vorgesehene Verpackung für die Messzelle, wenn Sie sie aufbewahren oder transportieren.
  • Auf der Rückseite der Messzelle befinden sich die empfindlichen Kontaktpunkte für den Identifikationschip. Berühren Sie niemals die Kontaktpunkte. Vermeiden Sie Schäden an der Elektronik des ID-Chips.
Erforderliche Teile
Messzelle
Vorbereitungen
  1. Entfernen Sie die Abdeckung vom Messzellenschacht. Lösen Sie dazu die beiden Schrauben per Hand. Die Schrauben sind unverlierbar mit der Abdeckung verbunden und müssen nicht entfernt werden.
  2. TIPP
    Bewahren Sie die Abdeckung auf, um den Messzellenschacht zu verschließen, wenn keine Messzelle im Gerät eingebaut ist, insbesondere zum Transport oder Versand des Detektors.
  3. Packen Sie die Messzelle aus.
Messzelle des Fluoreszenz-Detektors
Abbildung: Messzelle des Fluoreszenz-Detektors
Nr.
Beschreibung
1
Befestigungsschrauben der Messzelle - Zur Befestigung von der Messzelle an den Detektor.
2
Messzellen-Typenaufkleber
3
Auslass - Für den Anschluss der Waste-Verbindung.
4
Einlass - Für den Anschluss der Einlass-Kapillare.
5
5a, 5b, 5c
Optischer Block - Berühren Sie nie den optischen Block.
Optische Ports
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Setzen Sie die Messzelle gerade in den Messzellenschacht ein.
  2. Einsetzen der Messzelle
    Abbildung: Einsetzen der Messzelle
  3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Messzelle handfest an.