Als Lichtquelle dient eine Xenon-Blitzlampe.
Xenon-Blitzlampe
Abbildung: Xenon-Blitzlampe
  • Um die Lebensdauer der Lampe zu verlängern, wird diese erst automatisch eingeschaltet, wenn die Datenaufnahme beginnt, und nach Beenden der Datenaufnahme wieder ausgeschaltet.
  • Die Lampe wird je nach gewähltem Lampen-Modus mit unterschiedlicher Blitzrate betrieben. Durch die Wahl eines anderen Lampenmodus in Phasen, in denen keine interessanten Peaks eluieren, kann die Lebensdauer der Lampe verlängert werden.
  • Sie können die Betriebsdauer der Lampe überwachen. Diese Funktion soll helfen, festzustellen, wann eine Lampe ausge­tauscht werden muss.
  • Der Tausch der Lampe muss von einem Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker durchgeführt werden.
Einzelheiten zu den verfügbaren Lampen-Modi und wie die Lebensdauer verlängert werden kann, finden Sie unter Lampen-Modus.
Weitere Informationen zur Überwachung der Betriebsdauer der Lampe finden Sie unter Überwachen der Lampenbetriebsdauer.