Beachten Sie im Hinblick auf eine optimale Funktionalität des Vanquish-Systems die folgenden Empfehlungen zur Verwendung von Lösungs­mitteln und Additiven:
  • Zusammen mit dem System dürfen ausschließlich Reversed-Phase-kompatible (RP) Lösungsmittel und Additive verwendet werden.
  • Verwenden Sie nur Lösungsmittel und Additive, die mit allen Teilen im Flussweg kompatibel sind.
Kompatibilität der Kolbendichtungen
  • In seltenen Fällen wurde bei Reversed-Phase- (UHMW-PE) Kolben­dichtungen eine verkürzte Lebensdauer beobachtet, wenn sie über längere Zeit ammonium­hydroxid-haltigen mobilen Phasen mit hohem pH-Wert ausgesetzt waren.