Im Folgenden wird beschrieben, wie der Rückdruck am Einlass der Messzelle (p6) für die gewünschte Konfiguration ermittelt wird.
Berechnen des Drucks am Messzelleneinlass in der angestrebten Systemkonfiguration
Abbildung: Berechnen des Drucks am Messzelleneinlass in der angestrebten Systemkonfiguration
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
5
Abfallbehälter
2
Messzelle
6
Auslass des zweiten Detektors
2a
Auslass der Messzelle
7
Einlass des zweiten Detektors
2b
Einlass der Messzelle
8
Zweiter Detektor
3
Detektor-Einlasskapillare oder Überdruck-Entlüftungsventil mit Detektor-Einlasskapillare
9
Waste-Leitung
4
Säule
10
Verbindungskapillare
  1. Berechnen Sie p6 = p5 + p3.
    p6: Druck am Messzelleneingang
    p5: Von der Messzelle verursachter Rückdruck
    p3: Rückdruck am Messzellenausgang, der durch das zusätzliche Modul verursacht wird
  2. Vergleichen Sie p6 mit dem Druck-Grenzwert der Messzelle.
Situation
Schritte
p6 liegt mindestens 5 bar unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle
Die Konfiguration kann verwendet werden.
p6 liegt weniger als 5 bar unterhalb des Druck-Grenzwerts der Messzelle oder liegt über dem Druck-Grenzwert
Betreiben Sie die Systemkonfiguration bei einer niedrigeren Flussrate.
–oder–
Verändern Sie die Systemkonfiguration (zum Beispiel die Verbindungskapillare), damit die Druckspezifikation des Messzelle erreicht werden kann.
TIPP
Die hier beschriebenen Tests sind dazu gedacht, den statischen Druck in der Messzelle zu bestimmen. Sie sind nicht geeignet, Druckspitzen festzustellen, die beim Schalten eines Ventils auftreten können.
Wenn Sie ein Schaltventil im Flussweg nach der Messzelle verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass genug Sicherheitspuffer für Druckspitzen vorhanden ist.