Im Folgenden wird zuerst beschrieben, wie der System-Rückdruck gemessen wird, einschließlich der Messzelle aber ohne das zusätzliche Modul (p4). Der Rückdruck der Messzelle (p5) wird dann berechnet, indem der Vanquish-Systemdruck ohne Messzelle und zusätzlichem Modul (p1) abgezogen wird.
Messen des Rückdrucks der Messzelle, Säule, Detektor-Einlasskapillare und Waste-Leitung
Abbildung: Messen des Rückdrucks der Messzelle, Säule, Detektor-Einlasskapillare und Waste-Leitung
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
3
Detektor-Einlasskapillare oder Überdruck-Entlüftungsventil mit Detektor-Einlasskapillare
2
Messzelle
4
Abfallbehälter
2a
Auslass der Messzelle
5
Waste-Leitung
2b
Einlass der Messzelle
  1. Stellen Sie die Flussverbindungen wie unter Flussverbindungen an der Messzelle beschrieben her.
  2. Starten Sie den Pumpenfluss bei der Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck ab, und notieren Sie sich den Wert für p4.
    p4: Systemdruck mit Messzelle, aber ohne zusätzlichem Modul
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.
  3. Berechnen Sie die Differenz zwischen den zwei gemessenen Druckwerten: p5 = p4 - p1.
    p5: Von der Messzelle verursachter Rückdruck
    p4: Systemdruck mit Messzelle, aber ohne zusätzlichem Modul
    p1: Vanquish-Systemdruck (ohne Messzelle und zusätzlichem Modul)