Im Folgenden wird beschrieben, wie der Rückdruck des Vanquish-Systems einschließlich z.B. der Einlasskapillare zum Autosampler, der Einlasskapillare zur Säule, der Säule, der Einlasskapillare zum Detektor bzw. Einlasskapillare zum Detektor mit Überdruck-Entlüftungsventil und der Waste-Leitung (p1) gemessen wird.
Messen des Vanquish-Systemrückdrucks (ohne Messzelle und zusätzlichem Modul)
Abbildung: Messen des Vanquish-Systemrückdrucks (ohne Messzelle und zusätzlichem Modul)
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
5
Einlasskapillare Autosampler
2
Messzelle
6
Verbindungsstück
2a
Auslass der Messzelle
7
Abfallbehälter
2b
Einlass der Messzelle
8
Zweiter Detektor
3
Säule
9
Waste-Leitung
4
Einlasskapillare Säule
10
Detektor-Einlasskapillare oder Überdruck-Entlüftungsventil mit Detektor-Einlasskapillare
  1. Entfernen Sie die Detektor-Einlasskapillare vom IN-Port der Messzelle, falls zutreffend.
  2. Entfernen Sie die Waste-Leitung vom OUT-Port der Messzelle, falls zutreffend.
  3. Schließen Sie das freie Ende der Detektor-Einlasskapillare an das Verbindungsstück an.
  4. Schließen Sie das freie Ende der Auslasskapillare an das andere Ende des Verbindungsstücks an.
  5. Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck ab, und notieren Sie sich den Wert für p1.
    p1: Vanquish-Systemdruck (ohne Messzelle und zusätzlichem Modul)
  2. Schalten Sie den Pumpenfluss ab.