Im Folgenden wird beschrieben, wie der Rückdruck der Waste-Leitung (p0) gemessen wird.
Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung
Abbildung: Messen des Rückdrucks der Waste-Leitung
Nr.
Beschreibung
Nr.
Beschreibung
1
Detektor
3
Säule
2
Messzelle
4
Abfallbehälter
2a
Auslass der Messzelle
5
Zweiter Detektor
2b
Einlass der Messzelle
6
Waste-Leitung
In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass das Vanquish-System wie in der System Betriebsanleitung beschrieben aufgebaut wurde.
  1. Schalten Sie das System ein (siehe Vanquish-System-Betriebsanleitung).
  2. Lösen Sie die Einlass-Kapillare des Autosamplers vom Auslass der Pumpe/des statischen Mischers, falls zutreffend.
  3. Schließen Sie die Waste-Leitung an den Auslass der Pumpe/des statischen Mischers an.
  4. Führen Sie das andere Ende der Waste-Leitung in den Abfallbehälter.
  5. Starten Sie den Pumpenfluss bei der maximalen Flussrate Ihrer Anwendung.
  1. Prüfen Sie alle Flussverbindungen auf Undichtigkeiten:
    • Wenn eine Undichtigkeit auftritt: siehe Beheben von Undichtigkeiten.
    • Wenn keine Undichtigkeit aufgetreten ist und sich der Druck stabilisiert hat: Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  1. Wenn sich der Systemdruck stabilisiert hat, lesen Sie den Systemdruck ab, und notieren Sie sich den Wert für p0.
    p0: Von der Waste-Leitung verursachter Rückdruck
  2. Lösen Sie die Waste-Leitung vom Auslass der Pumpe/des statischen Mischers.
  3. Schließen Sie die Einlass-Kapillare des Autosamplers am Auslass der Pumpe/des statischen Mischers an.