Eine Probe kann auch manuell mit dem Spül- und Injektionskit injiziert werden.
Erforderliche Teile
Spül- und Injektionskit für Messzellen, mit einer Spritze und einem Viper-Adapter
ACHTUNG
Schmutzpartikel aus dem Eluat können sich in der Messzelle ablagern und sie verstopfen.
  • Achten Sie darauf, keine Schmutzpartikel in die Messzelle zu injizieren.
  • Eine manuelle Injektion sollte nur von erfahrenen Anwendern durchgeführt werden.
Für eine manuelle Injektion ist es erforderlich, geeignete Detektionsparameter einzustellen, die Datenaufnahme zu starten, sowie im Nachhinein einen Autozero und eine Datenanalyse durchzuführen. Die Injektionsvorgänge für eine Autozero-Injektion, eine Probeninjektion und für das Spülen entsprechen denen der Spülprozedur, beschrieben in Vorbereiten der Messzelle für die Aufbewahrung.
Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie eine manuelle Injektion durchführen:
  • Vermeiden Sie das Injizieren von Schmutzpartikeln in die Messzelle.
  • Alle Lösungsmittel müssen zueinander mischbar sein.
  • Spülen Sie die Probe nach der Messung vollständig aus der Messzelle.