Um das Gerät nach einer langfristigen Außerbetriebnahme wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Bereiten Sie die anderen Module im Vanquish-System vor und starten Sie diese; folgen Sie dabei den Anweisungen in den Betriebsanleitungen für die Module. Beachten Sie besonders den Abschnitt Vorbereiten des Moduls für den Betrieb.
Spülen Sie die Komponenten, die im Flussweg vor der Messzelle angeschlossen sind, bevor Sie die Flussverbindungen des Systems zur Messzelle herstellen.
Verbinden Sie die Einlasskapillare mit dem Einlass der Messzelle und die Waste-Leitung mit dem Auslass der Messzelle.
Schalten Sie das Gerät ein. Beachten Sie Folgendes:
Situation | Aktion |
---|---|
Wenn das Gerät im Systemturm geblieben ist und alle Systemmodule abgeschaltet wurden. | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein. |
Wenn der Gerätebetrieb nach einem Transport wieder aufgenommen wird. | Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein. |
Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich der Detektor äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass er für den Betrieb bereit ist.