Voraussetzungen
Die Lampenhausabdeckung muss installiert sein.
TIPP
Wenn Sie die Lampenhausabdeckung entfernen, während die Lampe eingeschaltet ist, wird die Lampe automatisch ausgeschaltet.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drücken Sie die UV-Funktionstaste auf der Tastatur des Detektors.
    – oder –
    Schalten Sie die Lampe auf dem ePanel im Chromatographie-Datensystem ein.
  2. Lassen Sie der Lampe und der Optik mindestens eine Stunde Zeit, sich aufzuwärmen und zu stabilisieren bis die Betriebstemperatur erreicht ist, bevor Sie mit der Analyse beginnen.
ACHTUNG
Wenn die Lampe zu oft ein- und ausgeschaltet wird, kann das die Lebenszeit der Lampe verringern.
  • Schalten Sie die Lampe nicht aus, wenn Sie den Detektor innerhalb von 24 Stunden (zum Beispiel am nächsten Tag) wieder verwenden möchten. Lassen Sie die Lampe eingeschaltet und schließen Sie den Shutter.
  • Wenn der Detektor für längere Zeit nicht verwendet wird (länger als 24 Stunden, zum Beispiel über das Wochenende), schalten Sie die Lampe aus, um die Lebenszeit der Lampe zu verlängern und Energie zu sparen.
TIPP
Wenn die UV-Lampe ausgeschaltet wird, kann die Lampe erst nach einer Abkühlzeit von 5 Minuten wieder zünden.
Automatisches Einschalten der Lampe
Um die UV-Lampe automatisch nach dem Einschalten des Detektors einzuschalten, setzen Sie AutoactivateUV_Lamp im Chromatographie-Datensystem auf On.