ACHTUNG
Hochempfindliche Messzellen
Messzellen reagieren äußerst empfindlich auf Beschädigungen.
Betriebsbedingungen
Beachten Sie die spezifizierten maximalen Temperatur- und Druck-Grenzwerte für die Messzelle. Siehe Spezifikationen für die Messzellen unter Messzellen-Spezifikationen. Wenn Ihre Anwendung Säulentemperaturen über dem spezifizierten Maximalwert erfordert, verwenden Sie einen Nachsäulenwärmetauscher im Flussweg vor der Messzelle.
Lassen Sie die Messzelle aufwärmen.
Die Messzelle reagiert empfindlich auf Veränderungen in der Umgebungstemperatur. Wenn die Gerätetüren während der Analyse geöffnet werden, können die Temperaturänderungen zu einer Basisliniendrift führen. Um eine Basisliniendrift zu vermeiden, lassen Sie die Gerätetüren während einer Analyse geschlossen.
Verwenden von Lösungsmitteln und Eluaten
Lösungsmittel mit einem niedrigen Siedepunkt können in der warmen Messzelle verdunsten und dadurch die Leistung der Messzelle verschlechtern. Beachten Sie, dass die Kombination von Temperatur und Druck des Eluats eine Verkochung des Eluats in der Messzelle verhindern kann.
Schmutzpartikel aus dem Eluat und von Modulen und Komponenten aus dem System können sich in der Messzelle ablagern und sie verstopfen. Dies kann zu einem instabilen Basislinienverhalten führen, zum Beispiel erhöhtem Rauschen, oder einer Verstopfung und Zerstörung der Messzelle. Beachten Sie Folgendes, um dies zu vermeiden:
Verwenden Sie die Messzelle nur, wenn eine Säule oder Filterfritte im Flussweg vor der Messzelle angeschlossen ist.
Verwenden Sie ausschließlich hochreine Lösungsmittel, beispielsweise in LC/MS-Qualität.
Wenn Kapillaren vom Einlass und Auslass der Messzelle entfernt werden, schließen Sie die Ports mit den Verschlussstopfen, die mit der Messzelle mitgeschickt wurden.
Wenn sich System-Betriebsparameter, wie Temperatur oder Druck, in der Messzelle verändern, kann Salz aus Eluaten mit hohen Salzgehalten, wie Puffer, in der Messzelle kristallisieren und Salzausfällungen verursachen.
Lassen Sie keine Eluate mit hohem Salzgehalt ohne Fluss in der Messzelle stehen. Spülen Sie die Messzelle regelmäßig, wenn Sie konzentrierte Salzlösungen verwenden. Überwachen Sie den Gegendruck über den Pumpendruck.
Stellen Sie sicher, dass Puffersalze auch beim höchsten verwendeten Gehalt von organischem Lösungsmittel löslich bleiben.
Geräte im Flussweg nach der Messzelle
Betriebsunterbrechung
Bei kürzeren Analyseunterbrechungen ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen:
Lassen Sie keine Substanzen ohne Fluss in der Messzelle stehen. Vermeiden Sie es, insbesondere aggressive Lösungsmittel für längere Zeit in der Messzelle stehen zu lassen.
Ohne Fluss können Luftblasen in der Messzelle die Ablagerung von Substanzen beschleunigen. Lassen Sie keine Luftblasen ohne Fluss in der Messzelle.
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, schließen Sie den Shutter im Lichtweg vor der Messzelle, um die Messzelle vor dem UV-Licht zu schützen.
Folgen Sie außerdem den Hinweisen in Kurzzeitige Außerbetriebnahme (Betriebsunterbrechung).
Bei längeren Analyseunterbrechungen ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Messzelle zu schützen:
Schalten Sie die Lampen aus, um die Messzelle vor dem Licht zu schützen. Andernfalls kann die Strahlung der Lampen zu Schäden an der Messzelle führen.
Wenn der Pumpenfluss über eine längere Zeit abgeschaltet ist, füllen Sie die Messzelle mit einem hochreinen Lösungsmittel, zum Beispiel Isopropanol.
Folgen Sie außerdem den Hinweisen in Langfristige Außerbetriebnahme.