Verbinden Sie die Einlasskapillare und die Waste-Verbindung mit der Messzelle, wenn die Messzelle im Gerät eingebaut ist.
ACHTUNG
Messzellen reagieren äußerst empfindlich auf Verunreinigungen, Verstopfung und hohe Rückdrücke. Schon eine kurzzeitige Überschreitung des Maximaldrucks kann die Messzelle dauerhaft beschädigen. Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die Messzelle im System-Flussweg anschließen:
  • Rückdrücke, die über dem spezifizierten, maximalen Grenzwert der Messzelle liegen, können die Messzelle zerstören. Setzen Sie die Messzelle niemals einem übermäßigen Rückdruck aus. Wenn Sie eine Komponente im Flussweg nach der Messzelle anschließen, beachten Sie den für die Messzelle spezifizierten Rückdruck.
  • Vermeiden Sie ein Verstopfen der Messzelle oder der Waste-Verbindung.
  • Unsachgemäß angeschlossene Flussverbindungen können zu Undichtigkeiten an der Messzelle führen oder sie sogar zerstören.
  • Verwenden Sie nur saubere Viper-Kapillaren, die mit der Messzelle mitgeliefert wurden und zuvor durch eine Verschlusskappe ordentlich verschlossen waren.
  • Verwenden Sie ausschließlich die für die Messzelle bereitgestellte Waste-Leitung.
  • Verwenden Sie die Messzelle nur, wenn eine Säule oder Filterfritte im Flussweg vor der Messzelle angeschlossen ist.
  • Vertauschen Sie den Einlass und Auslass der Messzelle nicht für den normalen Messzellen-Betrieb. Das Vertauschen der Flussverbindungen ist nur während der in der Anleitung beschriebenen Rückspül-Prozedur erlaubt.
  • Verwenden Sie ausschließlich die Waste-Leitung für Ihren Detektor.
  • Stellen Sie die Waste-Verbindung zur Messzelle nur wie in der Anleitung beschrieben her.
  • Leiten Sie keine Abfall-Flüssigkeiten von der Messzelle in den offenen Ablauf der Systemdrainage im Vanquish-System.
Beachten Sie zusätzlich dazu die Hinweise zum ordnungsgemäßen Anschluss der Messzelle in Allgemeine Informationen und Hinweise.
Erforderliche Teile
  • Einlasskapillare
  • Einsätze für die Zwischenwand vom Detektor-Zubehörkit (insofern noch nicht vorinstalliert), abhängig von der Kapillare, die installiert wird:
    • Verwenden Sie den Einsatz mit Schlitz (Nr. 1 in der unten angeführten Abbildung) für Kapillaren mit einem kleinen Außendurchmesser, wie unisolierte Kapillaren.
    • Verwenden Sie den Dreheinsatz (Nr. 2 in der unten angeführten Abbildung) für Kapillaren, die nicht in den Einsatz mit Schlitz passen, wie isolierte Kapillaren.
Verfügbare Einsätze für die Zwischenwand
Abbildung: Verfügbare Einsätze für die Zwischenwand
Erforderliche Werkzeuge
Für die Detektor-Waste-Leitung: Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Führen Sie die Kapillaren von den Modulen im System-Flussweg vor dem Gerät in den Abfall und spülen Sie das System ohne das Gerät, bevor Sie die Flussverbindungen zur Messzelle herstellen. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Entfernen Sie die Verschlussstopfen vom Einlass und Auslass der Messzelle.
  3. TIPP
    Bewahren Sie die Verschlussstopfen der Messzelle auf, beispielsweise in der Messzellen-Verpackung, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport der Messzelle zur Hand zu haben.
  4. Installieren Sie die Einsätze für die Zwischenwand (wenn sie noch nicht installiert wurden). Siehe Installieren der Einsätze für die Zwischenwand.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie den Messzellen-Einlass an:
    Schließen Sie die Kapillare von der Säule an die Messzelle an. Siehe Anschließen der Einlasskapillare.
  2. Schließen Sie den Messzellen-Auslass an:
    • Wenn der Detektor das letzte Modul im System-Flussweg ist, schließen Sie die Waste-Leitung an die Messzelle an. Siehe Anschließen der Detektor-Waste-Leitung.
    • Wenn Sie einen anderen Detektor oder ein Massenspektrometer im Flussweg nach dem Detektor anschließen, bestimmten Sie zuerst den Gegendruck, um sicherzustellen, dass der Druck in der Messzelle 6 MPa nicht übersteigt. Siehe Messen des Drucks in der Messzelle.