Messzellen und Messzellenzubehör
Artikel
Best.-Nr.
Rückspülkit für Messzellen
6083.4210
Diagnose-Zelle
6083.0300
LightPipe-Messzelle, hohe Empfindlichkeit, Fused Silica, 60 mm
6083.0200B
LightPipe-Messzelle, Standard, Fused Silica, 10 mm
6083.0100B
Spül- und Injektionskit mit Spritze für Messzellen
6083.4200
nanoViper™-Kapillare, I.D. x Länge 0,075 mm x 300 mm, Fused Silica/PEEK, isoliert, Verbindung Säulenthermostat - Detektor
6083.2415
Viper-Kapillare, I.D. x Länge 0,13 mm x 350 mm, MP35N, isoliert, Verbindung Säulenthermostat - Detektor
6083.2410
Viper-Kapillare, I.D. x Länge 0,1 mm x 250 mm, MP35N, isoliert, Verbindung Säulenthermostat - Detektor
6083.2406
Waste-Leitung
6083.2425
Sonstiges
Artikel
Best.-Nr.
DAC-Einschub
Stellt zwei Analogausgänge zur Verfügung. Wenden Sie sich für den Einbau an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.
6083.0900
Überdruck-Entlüftungsventil, 60 MPa
Schützt die Messzelle bei Verwendung von Schaltventilen, Fraktionssammlern, Massenspektrometern oder eines zweiten Detektors im Flussweg nach der Messzelle.
6083.9260